Learn More
2-(1H-imidazol-1-il)benzonitrilo, ≥97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10269202
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Unit Size:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10269202 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10168002 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10269202 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC32716EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 25373-49-3
Fórmula molecular C10H7N3
Peso molecular (g/mol) 169.187
Número MDL MFCD00127074
Clave InChI MNKBJOSIVSQUBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-1h-imidazol-1-yl benzonitrile, 2-1h-imidazol-1-yl benzenecarbonitrile, benzonitrile, 2-1h-imidazol-1-yl, 2-1-imidazolyl benzonitrile, 2-imidazol-1-yl benzonitrile, 2-imidazolylbenzenecarbonitrile, 1-2-cyanophenyl imidazole, benzonitrile, o-imidazol-1-yl, acmc-1ck5o, 1-2-cyanophenyl-imidazole
PubChem CID 190275
Nombre IUPAC 2-imidazol-1-ilbenzonitrilo
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)N2C=CN=C2
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-(1H-imidazol-1-yl)benzonitrile
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.19
Porcentaje de pureza 97%