Learn More
2-(1H-Imidazol-1-il)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10431314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10431314 1 g 1 g
10366564 250 mg 250 miligramos
10275454 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10431314 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC32714DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 26286-54-4
Fórmula molecular C9H9N3
Peso molecular (g/mol) 159.192
Número MDL MFCD03274531
Clave InChI HVECTIQVQPUSEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-1h-imidazol-1-yl aniline, 2-1-imidazolyl aniline, 2-imidazol-1-yl-phenylamine, 2-imidazol-1-yl aniline, benzenamine,2-1h-imidazol-1-yl, 2-imidazolylphenylamine, 2-1h-imidazol-1-yl benzenamine, pubchem10103, n-o-aminophenyl imidazole, 2-imidazol-1-ylphenylamine
PubChem CID 320166
Nombre IUPAC 2-imidazol-1-ilanilina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)N2C=CN=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1H-Imidazol-1-yl)aniline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 97%