Learn More
2-(1H-imidazol-1-il)acetonitrilo, TRC
Código de producto. 30403087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30403087 250 mg 250 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30403087 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCI385620250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetonitrile
CAS 98873-55-3
Fórmula molecular C5H5N3
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1H-Imidazole-1-acetonitrile, 1-(Cyanomethyl)imidazole, Imidazol-1-ylacetonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5N3/c6-1-3-8-4-2-7-5-8/h2,4-5H,3H2
SMILES N#CCN1C=NC=C1
Nombre IUPAC 2-(1H-imidazol-1-il)acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 107.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.05