Learn More
2-(1H-imidazol-1-il)acetonitrilo, TRC
Código de producto. 30399788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30399788 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30399788 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI3856201G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetonitrile
CAS 98873-55-3
Fórmula molecular C5H5N3
Cantidad 1 g
Sinónimo 1H-Imidazole-1-acetonitrile, 1-(Cyanomethyl)imidazole, Imidazol-1-ylacetonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5N3/c6-1-3-8-4-2-7-5-8/h2,4-5H,3H2
SMILES N#CCN1C=NC=C1
Nombre IUPAC 2-(1H-imidazol-1-il)acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 107.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.05