Learn More
Ácido 2-(1H-imidazol-1-il)acético, Mikromol™
Código de producto. 17923376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17923376 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17923376 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1453.010025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 2-(1H-imidazol-1-il)acético
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazol-1-yl-acetic Acid
CAS 22884-10-2
Nombres de analitos o componentes Imidazol-1-yl-acetic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C5 H6 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic Acid, Imidazole-1-acetic acid (6CI,7CI,8CI), (1H-Imidazol-1-yl)acetic acid, 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid, Imidazol-1-ylacetic acid, Zoledronic Acid Related Compound A, Zoledronic Acid Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2O2/c8-5(9)3-7-2-1-6-4-7/h1-2,4H,3H2,(H,8,9)
SMILES OC(=O)Cn1ccnc1
Nombre IUPAC Ácido 2-imidazol-1-ilacético
Peso molecular (g/mol) 126.11
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 126,0429 g/mol