Learn More
Clorhidrato de ácido 2-(1H-imidazol-1-il)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic Acid Hydrochloride |
| CAS | 87266-37-3 |
| Fórmula molecular | C5H6N2O2 . HCl |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1H-Imidazole-1-acetic acid, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole-1-acetic acid, monohydrochloride (9CI), 1-Imidazoleacetic acid hydrochloride, 1-Imidazolylacetic acid hydrochloride, 1H-Imidazole-1-acetic acid hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6N2O2.ClH/c8-5(9)3-7-2-1-6-4-7;/h1-2,4H,3H2,(H,8,9);1H |
| SMILES | Cl.OC(=O)Cn1ccnc1 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-imidazol-1-ilacético; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 162.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.0196 |