Learn More
[2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)fenil]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11340657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11340657 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10492464 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11340657 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC47509CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 884507-25-9
Fórmula molecular C10H11N3O
Peso molecular (g/mol) 189.218
Número MDL MFCD09025844
Clave InChI OYFLAXVFVKLQPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 2-1,2,4-triazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 2-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl phenyl methanol, 2-1,2,4-triazolylmethyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 18525816
Nombre IUPAC [2-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)fenil]metanol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN2C=NC=N2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [2-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.22
Porcentaje de pureza 97%