Learn More
2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10002414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10002414 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10002414 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC47516DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
CAS 876316-41-5
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H8N4
Número MDL MFCD09025846
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzonitrile, 2-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzonitrile, 2-1,2,4-triazolylmethyl benzenecarbonitrile, 2-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzonitrile, benzonitrile,2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl
Clave InChI AFAFVWQAHQRISI-UHFFFAOYSA-N
SMILES N#CC1=CC=CC=C1CN1C=NC=N1
Nombre IUPAC 2-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)benzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 184.20
PubChem CID 18525818
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.2
Porcentaje de pureza 97%