Learn More
2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11330657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11330657 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10788065 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11330657 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC47504CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 906352-62-3
Fórmula molecular C10H9N3O
Peso molecular (g/mol) 187.202
Número MDL MFCD09025843
Clave InChI XPXZXSFDTOZFQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 2-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 2-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzaldehyde, 2-1,2,4-triazolylmethyl benzaldehyde
PubChem CID 18525815
Nombre IUPAC 2-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)benzaldehído
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN2C=NC=N2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.2
Porcentaje de pureza 97%