Learn More
2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10205764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10205764 1 g 1 g
10133474 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10205764 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC47514DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 127988-21-0
Fórmula molecular C9H10N4
Peso molecular (g/mol) 174.207
Número MDL MFCD09025845
Clave InChI CBGQHZNXHUCAGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 2-1,2,4-triazol-1-yl methyl aniline, 2-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzeneamine, benzenamine,2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, acmc-20msof, 2-1,2,4-triazolylmethyl phenylamine
PubChem CID 6482003
Nombre IUPAC 2-1(1,2,4-triazol- -ilmetil)anilina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN2C=NC=N2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)aniline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.21
Porcentaje de pureza 97%