Learn More
2-(1H-1,2,4-Triazol-1-il)propan-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)propan-1-ol |
| CAS | 1158736-02-7 |
| Fórmula molecular | C5H9N3O |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9N3O/c1-5(2-9)8-4-6-3-7-8/h3-5,9H,2H2,1H3 |
| SMILES | CC(CO)n1cncn1 |
| Nombre IUPAC | 2-(1,2,4-triazol-1-il)propan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 127.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.0746 |