Learn More
Ácido 2-(1h-1,2,4-Triazol-1-il)acético, TRC
Código de producto. 30137162
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137162 500 mg 500 miligramos
30133717 1 g 1 g
30003865 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137162 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT898595500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28711-29-7
Fórmula molecular C4 H5 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 127.1
Sinónimo 1H-1,2,4-Triazole-1-acetic acid, 1,2,4-Triazol-1-ylacetic acid, 1,2,4-Triazole-1-acetic acid, 1H-1,2,4-Triazol-1-ylacetic acid, 2-(1,2,4-Triazol-1-yl)acetic acid, 2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)acetic acid, (1,2,4-Triazol-1-yl)acetic acid
Nombre IUPAC ácido 2-(1,2,4-triazol-1-il)acético
SMILES OC(=O)Cn1cncn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1,2,4-Triazol-1-yl) acetic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5N3O2/c8-4(9)1-7-3-5-2-6-7/h2-3H,1H2,(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.0382
Porcentaje de pureza >95%