Learn More
2-[(1E)-2-Feniletenil]-3-(fenilmetoxi)-4H-piran-4-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(1E)-2-Phenylethenyl]-3-(phenylmethoxy)-4H-pyran-4-one |
| CAS | 1206102-05-7 |
| Fórmula molecular | C20H16O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H16O3/c21-18-13-14-22-19(12-11-16-7-3-1-4-8-16)20(18)23-15-17-9-5-2-6-10-17/h1-14H,15H2/b12-11+ |
| SMILES | O=C1C=COC(/C=C/C2=CC=CC=C2)=C1OCC3=CC=CC=C3 |
| Nombre IUPAC | (E)-3-(benciloxi)-2-estiril-4H-piran-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 304.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.11 |