Learn More
Ácido 2-(((10-(benciloxi)-10-oxodecan-2-il)oxi)carbonil)benzoico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-(((10-(Benzyloxy)-10-oxodecan-2-yl)oxy)carbonyl)benzoic Acid |
| CAS | 2514948-07-1 |
| Fórmula molecular | C25H30O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Monocarboxyisodecyl Phthalate Benzyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H30O6/c1-19(31-25(29)22-16-11-10-15-21(22)24(27)28)12-6-3-2-4-9-17-23(26)30-18-20-13-7-5-8-14-20/h5,7-8,10-11,13-16,19H,2-4,6,9,12,17-18H2,1H3,(H,27,28) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=CC=C1C(OC(CCCCCCCC(OCC2=CC=CC=C2)=O)C)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(10-oxo-10-fenilmetoxidecan-2-il)oxicarbonilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 426.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 426.2 |