Learn More
Ácido 2-(((10-(benciloxi)-10-oxodecan-2-il)oxi)carbonil)benzoico, TRC
Código de producto. 30332699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30332699 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30332699 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB28700010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(((10-(Benzyloxy)-10-oxodecan-2-yl)oxy)carbonyl)benzoic Acid
CAS 2514948-07-1
Fórmula molecular C25H30O6
Cantidad 10 mg
Sinónimo Monocarboxyisodecyl Phthalate Benzyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C25H30O6/c1-19(31-25(29)22-16-11-10-15-21(22)24(27)28)12-6-3-2-4-9-17-23(26)30-18-20-13-7-5-8-14-20/h5,7-8,10-11,13-16,19H,2-4,6,9,12,17-18H2,1H3,(H,27,28)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1C(OC(CCCCCCCC(OCC2=CC=CC=C2)=O)C)=O
Nombre IUPAC Ácido 2-(10-oxo-10-fenilmetoxidecan-2-il)oxicarbonilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 426.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.2