Learn More
2-(10,11-Dihidro-5H-dibenzo[a,d]ciclohepten-5-ilideno)acetaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)acetaldehyde |
| CAS | 1217-39-6 |
| Fórmula molecular | C17 H14 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 10,11-Dihydro-5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-δ5,α-acetaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14O/c18-12-11-17-15-7-3-1-5-13(15)9-10-14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,11-12H,9-10H2 |
| SMILES | O=CC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 2-(5,6-dihidrodibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]anulen-11-ilideno)acetaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 234.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.1045 |