Learn More
Ácido 2-[1-(terc-butoxicarbonil)piperid-4-il]-1,3-tiazol-4-carboxílico, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10768643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10768643 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10471893 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10768643 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC31001CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
CAS 668484-45-5
Fórmula molecular C13H19N3O4S
Peso molecular (g/mol) 313.372
Número MDL MFCD06658980
Clave InChI FMSFMUBALWPCQM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 59496772
Nombre IUPAC ácido 2-[4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]piperazin-1-il]-1,3-tiazol-4-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC(=CS2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[1-(Tert-butoxycarbonyl)-4-piperidinyl]-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.39
Porcentaje de pureza 95%