Learn More
Ácido 2-(1-pirrolil)benzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302356 1 g 1 g
11312356 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302356 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06069.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10333-68-3 | C11H9NO2 | 187.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10333-68-3
Fórmula molecular C11H9NO2
Peso molecular (g/mol) 187.20
Número MDL MFCD00051645
Clave InChI GNWTWXOZRSBCOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-1h-pyrrol-1-yl benzoic acid, 2-1-pyrrolyl benzoic acid, 1-2-carboxyphenyl pyrrole, 2-pyrrol-1-yl benzoic acid, 2-pyrrol-1-yl-benzoic acid, 2-pyrrolylbenzoic acid, maybridge1_002677, 1-o-carboxyphenyl pyrrole, n-2-carboxyphenyl pyrrole, 1h-pyrrol-1-ylbenzoic acid
PubChem CID 728521
Nombre IUPAC ácido 2-pirrol-1-ilbenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1N1C=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-Pyrrolyl)benzoic acid
Punto de fusión 102°C to 106°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1343920
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.2
Porcentaje de pureza 99%