Learn More
2-(1-Pirrolidinil)fenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11368025 5 g 5 g
11358025 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368025 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08178.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4787-77-3 | C10H13NO | 163.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4787-77-3
Fórmula molecular C10H13NO
Peso molecular (g/mol) 163.22
Número MDL MFCD00051659
Clave InChI ZGSBDRFDXWRZAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyrrolidin-1-yl phenol, 2-pyrrolidinophenol, 2-1-pyrrolidino phenol, 2-1-pyrrolidinyl phenol, 2-tetrahydro-1h-pyrrol-1-ylphenol, 2-pyrrolidinylphenol, 2-pyrrolizinophenol, 2-pyrrolidin-1-yl-phenol, phenol, 2-1-pyrrolidinyl, 1-2-hydroxyphenyl pyrrolidine
PubChem CID 2734845
Nombre IUPAC 2-pirrolidin-1-ilfenol
SMILES OC1=CC=CC=C1N1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-Pyrrolidinyl)phenol
Punto de fusión 109°C to 112°C
Cantidad 5 g
Beilstein 135437
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.22
Porcentaje de pureza 98%