Learn More
Ácido 2-(1-pirrolidinil)nicotínico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10255334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10255334 5 g 5 g
10759173 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10255334 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01300DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 690632-36-1
Fórmula molecular C10H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 192.22
Número MDL MFCD05865128
Clave InChI DTUSJCJZQJAPGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-1-pyrrolidinyl nicotinic acid, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 2-pyrrolidin-1-ylnicotinic acid, 2-pyrrolidin-1-yl nicotinic acid, 2-pyrrolidinylpyridine-3-carboxylic acid, 2-1-pyrrolidinyl nicotinicacid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 2794739
SMILES OC(=O)C1=C(N=CC=C1)N1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-Pyrrolidinyl)nicotinic acid
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC ácido 2-pirrolidin-1-ilpiridina-3-carboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.22
Porcentaje de pureza 95%