Learn More
2-(1-Pirrolidinil)nicotinaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10269052
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10269052 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10300883 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10269052 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07059CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 690632-39-4
Fórmula molecular C10H12N2O
Peso molecular (g/mol) 176.22
Número MDL MFCD05865136
Clave InChI FTACFSVJFQMXQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-1-pyrrolidinyl nicotinaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl nicotinaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,2-1-pyrrolidinyl, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-carbaldehyde, 2-pyrrolidinylpyridine-3-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl-pyridine-3-carbaldehyde, 2-1-pyrrolidinyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 2794763
Nombre IUPAC 2-pirrolidin-1-ilpiridina-3-carbaldehído
SMILES O=CC1=C(N=CC=C1)N1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-Pyrrolidinyl)nicotinaldehyde
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.22
Porcentaje de pureza 97%