Learn More
2-(1-Piperidinil)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409363 1 g 1 g
11419363 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11409363 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11784.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 72752-52-4 | C12H14N2 | 186.258 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72752-52-4
Fórmula molecular C12H14N2
Peso molecular (g/mol) 186.258
Número MDL MFCD00049221
Clave InChI MEBVSLLKZSAIGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-piperidinobenzonitrile, 2-piperidin-1-yl benzonitrile, 2-1-piperidinyl benzonitrile, gnf-pf-3161, benzonitrile, 2-1-piperidinyl, 2-piperidylbenzenecarbonitrile, 2-piperidino benzonitrile, maybridge1_000930, acmc-1bfz1, 2-1-piperidyl benzonitrile
PubChem CID 2774355
Nombre IUPAC 2-piperidin-1-ilbenzonitrilo
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2- (1-Piperidinyl)benzonitrile
Punto de fusión 41°C to 45°C
Punto de ebullición 122°C to 125°C (1 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN3077
Beilstein 1243909
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.26
Porcentaje de pureza 97%