Learn More
2-(1-Piperidinil)anilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484384 5 g 5 g
11494384 25 g 25 g
11404394 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484384 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13073.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 39643-31-7 | C11H16N2 | 176.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39643-31-7
Fórmula molecular C11H16N2
Peso molecular (g/mol) 176.26
Número MDL MFCD00047467
Clave InChI OYECAJPUPWFCSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-piperidinoaniline, 2-piperidin-1-yl aniline, 2-piperidin-1-yl-phenylamine, benzenamine, 2-1-piperidinyl, n-2-aminophenyl piperidine, 2-1-piperidinyl aniline, 2-1-piperidino aniline, 1-2-aminophenyl piperidine, 2-piperidylphenylamine, 2-piperdinoaniline
PubChem CID 458795
Nombre IUPAC 2-piperidin-1-ilanilina
SMILES NC1=CC=CC=C1N1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-Piperidinyl)aniline
Punto de fusión 44°C to 47°C
Punto de ebullición 96°C to 98°C (1 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 151856
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.26
Porcentaje de pureza 98%