Learn More
2-(1-piperidino)anilina, TRC
Código de producto. 30419191
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30419191 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30419191 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP481935100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-Piperidino)aniline
CAS 39643-31-7
Fórmula molecular C11H16N2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1-(o-Aminophenyl)-piperidine, 1-(2-Aminophenyl)piperidine, 2-(Piperidin-1-yl)aniline, 2-(Piperidin-1-yl)benzenamine, 2-Piperidinoaniline, N-(2-Aminophenyl)piperidine, o-Piperidinoaniline
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N2/c12-10-6-2-3-7-11(10)13-8-4-1-5-9-13/h2-3,6-7H,1,4-5,8-9,12H2
SMILES Nc1ccccc1N2CCCCC2
Nombre IUPAC 2-piperidin-1-ilanilina
Peso molecular (g/mol) 176.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.1313