Learn More
2-(1-Piperidino)aniline, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10111052 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10111052 1 g Glass bottle 1 g
10354552 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10111052 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 369250010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 39643-31-7
Fórmula molecular C11H16N2
Peso molecular (g/mol) 176.26
Número MDL MFCD00047467
Clave InChI OYECAJPUPWFCSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-piperidinoaniline, 2-piperidin-1-yl aniline, 2-piperidin-1-yl-phenylamine, benzenamine, 2-1-piperidinyl, n-2-aminophenyl piperidine, 2-1-piperidinyl aniline, 2-1-piperidino aniline, 1-2-aminophenyl piperidine, 2-piperidylphenylamine, 2-piperdinoaniline
PubChem CID 458795
Nombre IUPAC 2-(piperidin-1-yl)aniline
SMILES NC1=CC=CC=C1N1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-Piperidino)aniline
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 44.0°C to 48.0°C
Color Marrón
Punto de ebullición 96.0°C (1.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystalline Powder or Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(1-Piperidino)aniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.