Learn More
2-(1-piperazinil)pirimidina, TRC
Código de producto. 30414981
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30414981 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30414981 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP4813001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine
CAS 20980-22-7
Fórmula molecular C8 H12 N4
Cantidad 1 g
Sinónimo Pyrimidine','2-(1-piperazinyl)-, 1-(2-Pyrimidinyl)piperazine, 1-(2-Pyrimidyl)piperazine, 1-(4-Pyrimidin-2-yl)piperazine, 1-PP, 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine, 2-Piperazinopyrimidine, 4-(2-Pyrimidinyl)piperazine, CM 56324H, MJ 13653, N-2-Pyrimidinylpiperazine, PmP
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N4/c1-2-10-8(11-3-1)12-6-4-9-5-7-12/h1-3,9H,4-7H2
SMILES C1CN(CCN1)c2ncccn2
Nombre IUPAC 2-piperazin-1-ilpirimidina
Peso molecular (g/mol) 164.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.1062