Learn More
2-(1-Piperazinil)pirimidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322807 5 g 5 g
11332807 25 g 25 g
11342807 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11322807 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15884.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20980-22-7 | C8H12N4 | 164.212 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20980-22-7
Fórmula molecular C8H12N4
Peso molecular (g/mol) 164.212
Número MDL MFCD00040742
Clave InChI MRBFGEHILMYPTF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-1-piperazinyl pyrimidine, 1-2-pyrimidyl piperazine, 2-piperazin-1-yl pyrimidine, 1-2-pyrimidinyl piperazine, 2-piperazinopyrimidine, campiron, pyrimidine, 2-1-piperazinyl, campirone, kampirone, 2-piperazin-1-yl-pyrimidine
PubChem CID 88747
Nombre IUPAC 2-piperazin-1-ilpirimidina
SMILES C1CN(CCN1)C2=NC=CC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine
Punto de fusión 31°C to 35°C
Punto de ebullición 118°C to 120°C (2 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3259
Beilstein 151178
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.21
Porcentaje de pureza 99%