Learn More
2-(1-Piperazinil)pirimidina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10011310 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10011310 1 g Frasco de vidrio 1 g
10337210 5 g Frasco de vidrio 5 g
10519633 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10011310 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 134320010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 20980-22-7 | C8H12N4 | 164.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20980-22-7
Fórmula molecular C8H12N4
Peso molecular (g/mol) 164.21
Número MDL MFCD00040742
Clave InChI MRBFGEHILMYPTF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-1-piperazinyl pyrimidine, 1-2-pyrimidyl piperazine, 2-piperazin-1-yl pyrimidine, 1-2-pyrimidinyl piperazine, 2-piperazinopyrimidine, campiron, pyrimidine, 2-1-piperazinyl, campirone, kampirone, 2-piperazin-1-yl-pyrimidine
PubChem CID 88747
Nombre IUPAC 2-piperazin-1-ilpirimidina
SMILES C1CN(CCN1)C2=NC=CC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 29°C to 36°C
Color Amarillo
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 96°C to 97°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5850 to 1.588
Cantidad 1 g
Beilstein 25, IV, 2083
Gravedad específica 1.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.21
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido después derretirse