Learn More
Diclorhidrato de 2-(1-piperazinil)-fenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(1-Piperazinyl)-phenol Dihydrochloride |
| CAS | 667864-86-0 |
| Fórmula molecular | C10H14N2O •2HCl |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | o-1-Piperazinyl-phenol, 1-(2-Hydroxyphenyl)piperazine Dihydrochloride, 1-(o-Hydroxyphenyl)piperazine, 2-(1-Piperazinyl)phenol Dihydrochloride, N-(2-Hydroxyphenyl)piperazine Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N2O.2ClH/c13-10-4-2-1-3-9(10)12-7-5-11-6-8-12;;/h1-4,11,13H,5-8H2;2*1H |
| SMILES | OCC(=O)[C@@H]1[C@]2(C)[C@H](C[C@@H]1C)[C@H]3[C@@H]([C@@H](O)C2)[C@]4(C)C(=CC(=O)C=C4)[C@H](F)C3 |
| Nombre IUPAC | 2-piperazin-1-ilfenol; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 178.2336462 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.064 |