Learn More
2-(1-Piperazinil)fenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409736 10 g 10 g
11419736 50 g 50 g
11429736 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11409736 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20252.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1011-17-2 | C10H14N2O | 178.235 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1011-17-2
Fórmula molecular C10H14N2O
Peso molecular (g/mol) 178.235
Número MDL MFCD00190246
Clave InChI UORNTHBBLYBAJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-piperazin-1-yl phenol, 1-2-hydroxyphenyl piperazine, 2-1-piperazinyl phenol, 2-1-piperazino phenol, o-1-piperazinyl phenol, 2-piperazin-1-yl-phenol, n-2-hydroxyphenyl piperazine, phenol, 2-1-piperazinyl, 1-2-hydroxyphenyl-piperazine, 2-piperazinylphenol
PubChem CID 70530
Nombre IUPAC 2-Piperazina-1-ilfenol
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=CC=C2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-Piperazinyl)phenol
Punto de fusión 122°C to 127°C
Cantidad 10 g
Número UN UN3263
Beilstein 10646
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.24
Porcentaje de pureza 98%