Learn More
Ácido 2-(1-naftiloxi)propanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(1-Naphthyloxy)propanoic Acid |
| CAS | 13949-67-2 |
| Fórmula molecular | C13 H12 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Propionic acid, 2-(1-naphthyloxy)- (6CI,8CI), 2-(1-Naphthalenyloxy)propanoic acid, 2-(1-Naphthyloxy)propanoic acid, NSC 523899, Propanoic acid, 2-(1-naphthalenyloxy)-, 2-(1-Naphthyloxy)-Propionic Acid (NOPA), NOPA, 2-(1-Naphthalenyloxy)propanoic Acid, NSC 523899, Propanoic acid, 2-(1-naphthalenyloxy)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12O3/c1-9(13(14)15)16-12-8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-9H,1H3,(H,14,15) |
| SMILES | CC(Oc1cccc2ccccc12)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-naftalen-1-iloxipropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 216.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.0786 |