Learn More
Nitrato de 2-(1-naftilmetil)-2-imidazolina, 99 %
Código de producto. 11383266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11383266 100 g 100 g
11373266 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383266 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12617.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 5144-52-5 | C14H15N3O3 | 273.292 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5144-52-5
Fórmula molecular C14H15N3O3
Peso molecular (g/mol) 273.292
Número MDL MFCD00014316
Clave InChI ZAHXYMFVNNUHCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naphazoline nitrate, privine, naphcon, 2-1-naphthylmethyl-2-imidazoline nitrate, unii-sc99gr1t5s, naphthisen, naphthizen, vistalbalon, imidazyl, naftizin
PubChem CID 82332
Nombre IUPAC 2-(naftalen-1-ilmetil)-4,5-dihidro-1H-imidazol; ácido nítrico
SMILES C1CN=C(N1)CC2=CC=CC3=CC=CC=C32.[N+](=O)(O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline nitrate
Punto de fusión 168°C to 170°C
Cantidad 100 g
Beilstein 3779329
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.29
Porcentaje de pureza 99%