Learn More
Cloruro de 2-(1-naftil)etanoilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10591883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10591883 250 mg 250 miligramos
10724773 1 g 1 g
10265594 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10591883 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor S07397CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 5121-00-6
Fórmula molecular C12H9ClO
Peso molecular (g/mol) 204.65
Número MDL MFCD00175852
Clave InChI DSVAZLXLRDXHKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-1-naphthyl ethanoyl chloride, 2-naphthalen-1-yl acetyl chloride, 1-naphthylacetyl chloride, naphth-1-ylacetyl chloride, 1-naphthaleneacetyl chloride, naphth-1-yl acetyl chloride, napthylacetyl chloride, acmc-20aork, 1-naphthylacetylchloride, 1-naphthaleneacetylchloride
PubChem CID 2795386
Nombre IUPAC cloruro de 2-naftalen-1-ilacetil
SMILES ClC(=O)CC1=CC=CC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-Naphthyl)ethanoyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.66
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(1-Naphthyl)ethanoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.