Learn More
2-(1-naftil)etanol, TRC
Código de producto. 30469568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30469568 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30469568 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3783255G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-Naphthyl)ethanol
CAS 773-99-9
Fórmula molecular C12 H12 O
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12O/c13-9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7,13H,8-9H2
SMILES OCCc1cccc2ccccc12
Nombre IUPAC 2-naftalen-1-iletanol
Peso molecular (g/mol) 172.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0888