Learn More
2-(1-Naftil)etanol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11924651 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11924651 10 g 10 g
11944651 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11924651 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 179600100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 773-99-9
Fórmula molecular C12H12O
Peso molecular (g/mol) 172.23
Clave InChI RXWNCMHRJCOWDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-naphthaleneethanol, 2-1-naphthyl ethanol, 2-naphthalen-1-yl ethanol, 1-2-hydroxyethyl naphthalene, naphthalen-1-ethanol, 2-naphthylethanol, 1-naphthyl ethanol, 1-naphthalene ethanol, 2-naphthalen-1-yl ethan-1-ol, 1-napthaleneethanol
PubChem CID 13047
Nombre IUPAC 2-naftalen-1-iletanol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-Naphthyl)ethanol
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 61.0°C to 65.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 186°C (23.0 hPa)
Temperatura de inflamación 96°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Glass bottle
Fórmula lineal C10H7CH2CH2OH
Cantidad 10 g
Beilstein 06,668
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.23
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Crystalline Powder or Solid