Learn More
2-(1-Naftil)etanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11322209 10 g 10 g
11332209 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322209 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27218.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 773-99-9 | Molecular Formula: C12H12O | Molecular Weight: 172.227 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 773-99-9
Fórmula molecular C12H12O
Peso molecular (g/mol) 172.227
Número MDL MFCD00004050
Clave InChI RXWNCMHRJCOWDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-naphthaleneethanol, 2-1-naphthyl ethanol, 2-naphthalen-1-yl ethanol, 1-2-hydroxyethyl naphthalene, naphthalen-1-ethanol, 2-naphthylethanol, 1-naphthyl ethanol, 1-naphthalene ethanol, 2-naphthalen-1-yl ethan-1-ol, 1-napthaleneethanol
PubChem CID 13047
Nombre IUPAC 2-naftalen-1-iletanol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-Naphthyl)ethanol
Punto de fusión 60°C to 64°C
Punto de ebullición 186°C (17 mmHg)
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.23
Porcentaje de pureza 95%