Learn More
2-(1-Naftil)-5-feniloxazol, grado láser y adecuado para la espectrometría de centelleo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409230 1 g 1 g
11419230 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11409230 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16679.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 846-63-9 | C19H13NO | 271.319 g/mol
Starting with the organic fluor 2-(1-naphthyl)-5-phenyloxazole (αNPO), the vNPO and allylNPO monomers were synthesized using Stille coupling followed by purification. Used as a laser dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
a partir del fluor orgánico 2-(1-naftil)-5-feniloxazol (αNPO), los monómeros vNPO y alilNPO se sintetizaron mediante el acoplamiento de Stille seguido de una purificación. Se utiliza como colorante láser.
Solubilidad
escasamente soluble (4,1 E4 - g/l; 25 °C). Soluble en la mayoría de los disolventes orgánicos.
Notas
almacenénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 846-63-9
Fórmula molecular C19H13NO
Peso molecular (g/mol) 271.319
Número MDL MFCD00019714
Clave InChI WWVFJJKBBZXWFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-1-naphthyl-5-phenyloxazole, alpha-npo, oxazole, 2-1-naphthalenyl-5-phenyl, 2-1-naphthyl-5-phenyl-1,3-oxazole, 2-naphthalen-1-yl-5-phenyloxazole, oxazole, 2-1-naphthyl-5-phenyl, .alpha.-npo, anpo, 2-alpha-naphthyl-5-phenyloxazole, 2-naphthalen-1-yl-5-phenyl-1,3-oxazole
PubChem CID 70058
Nombre IUPAC 2-naftalen-1-il-5-fenil-1,3-oxazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CN=C(O2)C3=CC=CC4=CC=CC=C43
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-Naphthyl)-5-phenyloxazole
Punto de fusión 104°C to 105°C
Notas de grado de pureza Suitable for scintillation spectrometry
Cantidad 1 g
Beilstein 210666
Información de solubilidad Sparingly Soluble (4.1E-4g/L) (25°C). Soluble most organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.32
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Láser