Learn More
2-(1-naftil)-1-propanol, TRC
Código de producto. 30482192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30482192 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30482192 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN373155250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-Naphthyl)-1-propanol
CAS 101349-60-4
Fórmula molecular C13H14O
Cantidad 250 mg
Sinónimo beta-Methyl-1-naphthaleneethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14O/c1-10(9-14)12-8-4-6-11-5-2-3-7-13(11)12/h2-8,10,14H,9H2,1H3
SMILES CC(C(=O)O)c1cccc2ccccc12
Peso molecular (g/mol) 186.25