Learn More
2-(1-Metilpiperidin-3-il)etan-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(1-Methylpiperidin-3-yl)ethan-1-ol |
| CAS | 101257-32-3 |
| Fórmula molecular | C8H17NO |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H17NO/c1-9-5-2-3-8(7-9)4-6-10/h8,10H,2-7H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCCC(CCO)C1 |
| Nombre IUPAC | 2-(1-metilpiperidin-3-il)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 143.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.131 |