Learn More
2-(1-Metilpiperidin-3-il)etan-1-ol, TRC
Código de producto. 30471374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30471374 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30471374 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM322175100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-Methylpiperidin-3-yl)ethan-1-ol
CAS 101257-32-3
Fórmula molecular C8H17NO
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H17NO/c1-9-5-2-3-8(7-9)4-6-10/h8,10H,2-7H2,1H3
SMILES CN1CCCC(CCO)C1
Nombre IUPAC 2-(1-metilpiperidin-3-il)etanol
Peso molecular (g/mol) 143.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.131