Learn More
2-(1-metiletil)fenol, Mikromol™
Código de producto. 17940926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17940926 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17940926 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0461.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-(1-metiletil)fenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isopropylphenol
CAS 88-69-7
Nombres de analitos o componentes 2-Isopropylphenol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H12 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-(1-Methylethyl)phenol, Propofol Imp. C (EP), Propofol Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7,10H,1-2H3
SMILES CC(C)c1ccccc1O
Nombre IUPAC 2-propan-2-ilfenol
Peso molecular (g/mol) 136.19
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 136,0888 g/mol