Learn More
2-(1-metiletil)-6-propilfenol, Mikromol™
Código de producto. 30049691
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30049691 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30049691 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0461.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-(1-metiletil)-6-propilfenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isopropyl-6-propylphenol
CAS 74663-48-2
Nombres de analitos o componentes 2-Isopropyl-6-propylphenol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H18 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-(1-Methylethyl)-6-propylphenol, Propofol Imp. O (EP), Propofol Impurity O
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O/c1-4-6-10-7-5-8-11(9(2)3)12(10)13/h5,7-9,13H,4,6H2,1-3H3
SMILES CCCc1cccc(C(C)C)c1O
Nombre IUPAC 2-propan-2-il-6-propilfenol
Peso molecular (g/mol) 178.27
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.1358 g/mol