Learn More
Éster 1,3-dietílico del ácido 2-(1-metiletil)-2-propilpropanodioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(1-Methylethyl)-2-propylpropanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester |
| CAS | 62391-98-4 |
| Fórmula molecular | C13H24O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Diethyl 2-propan-2-yl-2-propylpropanedioate, Diethyl 2-isopropyl-2-propyl-propanedioate, 2-Isopropyl-2-propylpropanedioic Acid Diethyl Ester, 2-Isopropyl-2-propyl-malonic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2-propan-2-yl-2-propyl-propanedioate, Propanedioic Acid','(1-methylethyl)propyl-','diethyl Ester, Diethyl 2-isopropyl-2-propylmalonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H24O4/c1-6-9-13(10(4)5,11(14)16-7-2)12(15)17-8-3/h10H,6-9H2,1-5H3 |
| SMILES | CCCC(C(C)C)(C(=O)OCC)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-propan-2-il-2-propilpropanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 244.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.1675 |