Learn More
2-(1-metiletoxi)-1,3-bis(1-metiletil)benceno, LoGiCal
Código de producto. 30462665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
30462665 10 mg 10 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30462665 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCFOR0461.08
This item is not returnable. View return policy
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-(1-Methylethoxy)-1,3-bis(1-methylethyl)benzene
CAS 141214-18-8
Nombres de analitos o componentes 2-(1-Methylethoxy)-1,3-bis(1-methylethyl)benzene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H24 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Propofol Imp. G (EP), Propofol USP Related Compound C, Propofol USP RC C, 2-(1-Methylethoxy)-1,3-bis(1-methylethyl)benzene, Propofol Related Compound C, Propofol Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24O/c1-10(2)13-8-7-9-14(11(3)4)15(13)16-12(5)6/h7-12H,1-6H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)Oc1c(cccc1C(C)C)C(C)C
Nombre IUPAC 1,3-di(propan-2-il)-2-propan-2-iloxibenceno
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 220.35
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.1827 g/mol