Learn More
2-(1-metiletenil)-6-(1-metiletil)fenol, Mikromol™
Código de producto. 30049421
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049421 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30049421 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0461.10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-(1-metiletenil)-6-(1-metiletil)fenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-Methylethenyl)-6-(1-methylethyl)phenol
CAS 74926-89-9
Nombres de analitos o componentes 2-(1-Methylethenyl)-6-(1-methylethyl)phenol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12H16O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-(1-Methylethenyl)-6-(1-methylethyl)phenol, Propofol Imp. B (EP), Propofol Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-7,9,13H,1H2,2-4H3
SMILES CC(C)c1cccc(C(=C)C)c1O
Nombre IUPAC 2-isopropenil-6-isopropil-fenol
Peso molecular (g/mol) 176.25
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 176,1201 g/mol