Learn More
2-[1-(metilamino)etil]indol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[1-(Methylamino)ethyl]indole |
| CAS | 96286-08-7 |
| Fórmula molecular | C11 H14 N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-[1-(Methylamino)ethyl] Indole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14N2/c1-8(12-2)11-7-9-5-3-4-6-10(9)13-11/h3-8,12-13H,1-2H3 |
| SMILES | CNC(C)c1cc2ccccc2[nH]1 |
| Nombre IUPAC | 1-(1H-indol-2-il)-N-metiletanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 174.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.1157 |