Learn More
Ácido 2-[1-metil-3-(trifluorometil)-1h-pirazol-5-il]benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10779595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10779595 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10662295 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10779595 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62101DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 910037-16-0
Fórmula molecular C12H9F3N2O2
Peso molecular (g/mol) 270.211
Número MDL MFCD09879926
Clave InChI ADEAPHCAMGDLFU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl benzoic acid, 2-2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl benzoic acid
PubChem CID 24229655
Nombre IUPAC ácido 2-[2-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]benzoico
SMILES CN1C(=CC(=N1)C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.21
Porcentaje de pureza 97%