Learn More
2-[1-Metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-il]benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10471884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10471884 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10092204 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10471884 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62104CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 898289-61-7
Fórmula molecular C12H9F3N2O
Peso molecular (g/mol) 254.21
Número MDL MFCD09817510
Clave InChI STBRCNYURIXHAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl benzaldehyde, 2-2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl benzaldehyde, 2-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazol-5-yl benzaldehyde, 2-2-methyl-5-trifluoromethyl-3-pyrazolyl benzaldehyde, 5-2-formylphenyl-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, benzaldehyde,2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl
PubChem CID 24229657
Nombre IUPAC 2-[2-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]benzaldehído
SMILES CN1N=C(C=C1C1=CC=CC=C1C=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.21
Porcentaje de pureza 97%