Learn More
2-(1-Metil-2-fenil-etilimina)-5-hidroximetil-furfural, TRC
Código de producto. 30466260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30466260 50 mg 50 miligramos
30477731 250 mg 250 miligramos
30465502 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30466260 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM55842050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53847-95-3
Fórmula molecular C15H17NO2
Peso molecular (g/mol) 243.3
Sinónimo (5-(((1-phenylpropan-2-yl)imino)methyl)furan-2-yl)methanol
Nombre IUPAC [5-[(Z)-1-fenilpropan-2-iliminometil]furano-2-il]metanol
SMILES CC(Cc1ccccc1)\N=C/c2oc(CO)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-Methyl-2-phenyl-ethylimin)-5-hydroxymethyl-furfural
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H17NO2/c1-12(9-13-5-3-2-4-6-13)16-10-14-7-8-15(11-17)18-14/h2-8,10,12,17H,9,11H2,1H3/b16-10-
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.1259