Learn More
2-(1-Metil-1H-pirazol-4-il)etanolamina (~90%), TRC
Código de producto. 30476588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30476588 10 mg 10 miligramos
30482300 100 mg 100 miligramos
30480845 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30476588 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32806810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 796845-58-4
Fórmula molecular C6H11N3
Peso molecular (g/mol) 125.17
Sinónimo 2-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanamine
Nombre IUPAC 2-(1-metilpirazol-4-il)etanol
SMILES Cn1cc(CCN)cn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanamine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11N3/c1-9-5-6(2-3-7)4-8-9/h4-5H,2-3,7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.0953